Learn More
Metabolite Chlorothalonil in Acetonitrile 100μg/mL, Fisher Chemical™
Código de producto. 12972494 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
12972494 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 12972494 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P812230
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlorothalonil
Envase Ampolla(s)
CAS 1897-45-6
Fórmula molecular C8Cl4N2
Concentración 100 μg/mL
Número UN 1230
Clave InChI CRQQGFGUEAVUIL-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(#N)C1=C(C(=C(C(=C1Cl)Cl)Cl)C#N)Cl
Nombre IUPAC 2,4,5,6-tetraclorobenceno-1,3-dicarbonitrilo
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 265.902
PubChem CID 15910
Cantidad 1 mL
ChEBI CHEBI:3639
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Standard solution Chlorothalonil 100ug/ml in acetonitrile
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.