Learn More
Clorotalonil, TRC
Código de producto. 30138594
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138594 5 g 5 g
30136819 25 g 25 g
30040745 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138594 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC4112505G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1897-45-6
Fórmula molecular C8 Cl4 N2
Peso molecular (g/mol) 265.91
Sinónimo Isophthalonitrile, tetrachloro- (7CI,8CI), 2,4,5,6-Tetrachloro-1,3-benzenedicarbonitrile, 1,3-Dicyanotetrachlorobenzene, 2,4,5,6-Tetrachloro-1,3-dicyanobenzene, 2,4,5,6-Tetrachloro-1,3-isophthalonitrile, 2,4,5,6-Tetrachloro-m-benzenedinitrile, 2,4,5,6-Tetrachloroisophthalodinitrile, 2,4,5,6-Tetrachloroisophthalonitrile, Agronil PI 231, Barrack, Blotch, Bravo, Bravo 500, Bravo 500SC, Bravo 6F, Bravo 720, Bravo 72SC, Bravo Plus, Bravo Ultrex, Bravo Weather Stick, Bravo Weather Stik, Bravonil, Bravonil Ultrex, Busan 1192, Chloronil, Chloronil 720, Chlorothalonil, Chlorthalonil, Clortosip, Clortosip 500SC, Clortosip L, DAC 2787, Daconil, Daconil 1000, Daconil 2787, Daconil 2787WP, Daconil 500, Daconil 50SC, Daconil F, Daconil M, Daconil Ultrex, Daconil Weather Stik, Daconil Weatherstik, Dacosoil, Dakoflo, Fongil F, Forturf, Fungitrol 404D, Guarant 500SC, Gwarant, Gwarant 500SC, Hortyl, Kabiguard 164SA, Kavach, Kavach 75WP, M 1, M 1 (mildewcide), Marincide C, Microban Additive M 15, Microban M 15, N 96, NexGen, Nopcocide, Nopcocide 54DB, Nopcocide N 54D, Nopcocide N 96, Nuocide 404D, Nuocide 960, Optimist, SD 404, Sweep, TPN, TPN (pesticide), Termil, Tetrachlorobenzene-1,3-dicarbonitrile, Tetrachloroisophthalonitrile, Thalonil, Tuff-Brite, Vanox, Vanox 500SC, Vanox 750PM, YS 801, YS 801 (mildewcide)
Nombre IUPAC 2,4,5,6-tetraclorobenceno-1,3-dicarbonitrilo
SMILES Clc1c(Cl)c(C#N)c(Cl)c(C#N)c1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlorothalonil
Nombres de analitos o componentes Chlorothalonil
Notas de grado de pureza HPLC
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula InChI InChI=1S/C8Cl4N2/c9-5-3(1-13)6(10)8(12)7(11)4(5)2-14
Tipo de solución Neat
Industry Type Pharmaceutical
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 263.8816
Porcentaje de pureza >95%