accessibility menu, dialog, popup

UserName

MgNH2(S)OOOONH2(S)OOOOHH

CAS RN 18962-61-3

IUPAC Nombre: magnesium(2+) dihydrogen bis((2S)-2-aminobutanedioate)
Sinónimos: magnesium(2+) dihydrogen bis(L-aspartate(2-))
Peso molecular (g/mol): 288.5
Fórmula molecular: C8H12MgN2O8
InChi Key: RXMQCXCANMAVIO-CEOVSRFSSA-L
SMILES: [H+].[H+].[Mg++].N[C@@H](CC([O-])=O)C([O-])=O.N[C@@H](CC([O-])=O)C([O-])=O
Peso molecular (g/mol) 
  • (2)
  • (2)
Cantidad 
  • (1)
  • (2)
  • (1)
Grado 
  • (2)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)