Learn More
Sal de magnesio L-aspartato, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Magnesium L-Aspartate Salt |
| Cantidad | 25 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/2C4H7NO4.Mg/c2*5-2(4(8)9)1-3(6)7;/h2*2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9);/q;;+2/p-2/t2*2-;/m00./s1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 288.0444 |