Learn More
Sal de magnesio de L-aspartato, MP Biomedicals™
Código de producto. 11493251 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
1 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11493251 1 kg
11483251 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11493251 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215040691
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Sal de magnesio de alta pureza de ácido L-aspártico para aplicaciones de investigación o fabricación.
  • Número CAS: 18962-61-3
  • Fórmula molecular: C8H12N2O8Mg
  • Peso molecular: 288,5 (anhidro)
  • Número EC: 242-703-7
  • Número MDL: MFCD00044935
  • Rotación óptica: +20°
  • pH: 6,5
  • Solubilidad: Libremente soluble en agua
  • Declaración de peligro: H317
  • Uso: Solo para investigación o fabricación adicional; no para uso humano directo
CAS 18962-61-3
Fórmula molecular C8H10MgN2O8-2
Peso molecular (g/mol) 286.479
Clave InChI XBYSRGUYNYEVEJ-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo l-aspartic acid magnesium salt
PubChem CID 131850428
Nombre IUPAC magnesio;2-azanidilbutanodioato;hidrógeno
SMILES [H+].[H+].C(C(C(=O)[O-])[NH-])C(=O)[O-].C(C(C(=O)[O-])[NH-])C(=O)[O-].[Mg+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Aspartate de magnesium salt
Color Blanco
Cantidad 1 kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 288,5 (anhidro)
Grado Investigación
Forma física Polvo cristalino