CAS RN 189307-64-0
IUPAC Nombre:
55-amino-5,10,15,20,25,30,35,40-octakis(hydroxymethyl)-2,4,7,9,12,14,17,19,22,24,27,29,32,34,37,39-hexadecaoxanonacyclo[36.2.2.2³,⁶.2⁸,¹¹.2¹³,¹⁶.2¹⁸,²¹.2²³,²⁶.2²⁸,³¹.2³³,³⁶]hexapentacontane-41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56-pentadecol
Sinónimos:
55-amino-5,10,15,20,25,30,35,40-octakis(hydroxymethyl)-2,4,7,9,12,14,17,19,22,24,27,29,32,34,37,39-hexadecaoxanonacyclo[36.2.2.2³,⁶.2⁸,¹¹.2¹³,¹⁶.2¹⁸,²¹.2²³,²⁶.2²⁸,³¹.2³³,³⁶]hexapentacontane-41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56-pentadecol
Peso molecular (g/mol):
1296.14
Fórmula molecular:
C48H81NO39
InChi Key:
UCNMOVNZUVXILW-UHFFFAOYNA-N
SMILES:
NC1C(O)C2OC(CO)C1OC1OC(CO)C(OC3OC(CO)C(OC4OC(CO)C(OC5OC(CO)C(OC6OC(CO)C(OC7OC(CO)C(OC8OC(CO)C(O2)C(O)C8O)C(O)C7O)C(O)C6O)C(O)C5O)C(O)C4O)C(O)C3O)C(O)C1O
1
–
3
de
3
resultados
1
3A-Amino-3a-desoxi-(2as,3as)-γ -Hidrato de ciclodextrina, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
3A-Amino-3a-desoxi-(2as,3as)-γ -Hidrato de ciclodextrina, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
3A-Amino-3a-desoxi-(2as,3as)-γ -Hidrato de ciclodextrina, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.