Learn More
3A-Amino-3a-desoxi-(2as,3as)-γ -Hidrato de ciclodextrina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3A-Amino-3a-deoxy-(2as,3as)-Gamma-cyclodextrin Hydrate |
| CAS | 189307-64-0 |
| Fórmula molecular | C48 H81 N O39 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 3A-Amino-3A-Deoxy-(2As,3As)-Gamma-Cyclodextrin |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C48H81NO39/c49-17-18(58)41-73-9(1-50)33(17)81-42-26(66)19(59)35(11(3-52)74-42)83-44-28(68)21(61)37(13(5-54)76-44)85-46-30(70)23(63)39(15(7-56)78-46)87-48-32(72)25(65)40(16(8-57)80-48)88-47-31(71)24(64)38(14(6-55)79-47)86-45-29(69)22(62)36(12(4-53)77-45)84-43-27(67)20(60)34(82-41)10(2-51)75-43/h9-48,50-72H,1-8,49H2/t9?,10?,11-,12-,13-,14-,15-,16-,17+,18+,19-,20-,21-,22-,23-,24-,25-,26-,27-,28-,29-,30-,31-,32-,33-,34-,35-,36-,37-,38-,39-,40-,41-,42-,43-,44-,45-,46-,47-,48-/m1/s1 |
| SMILES | N[C@H]1[C@H](O)[C@@H]2OC(CO)[C@H]1O[C@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O[C@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O[C@H]5O[C@H](CO)[C@@H](O[C@H]6O[C@H](CO)[C@@H](O[C@H]7O[C@H](CO)[C@@H](O[C@H]8O[C@H](CO)[C@@H](O[C@H]9OC(CO)[C@@H](O2)[C@H](O)[C@H]9O)[C@H](O)[C@H]8O)[C@H](O)[C@H]7O)[C@H](O)[C@H]6O)[C@H](O)[C@H]5O)[C@H](O)[C@H]4O)[C@H](O)[C@H]3O |
| Nombre IUPAC | (1S,3R,6S,8S,10R,11S,13R,15R,16S,18R,20R,21S,23R,25R,26S,28R,30R,31S,33R,35R,36S,38R,41R,42R,43R,4 4R,45R,46R,47R,48R,49R,50R,51R,52R,53R,54R,55S,56S)-55-amino-5,10,15,20,25,30,35,40-octakis(hidroxi metil)-2,4,7,9,12,14,17,19,22,24,27,29,32,34,37,39-hexadecaoxanonaciclo[36.2.2.23,6.28,11.213,16.218,21.223,26.228,31.233,36]hexapentacontano-41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56-pentadecol |
| Peso molecular (g/mol) | 1296.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 1295.439 |