accessibility menu, dialog, popup

UserName

ClClNH2ONHOFNH

CAS RN 1893-33-0

IUPAC Nombre: 4'-carbamoyl-1'-[4-(4-fluorophenyl)-4-oxobutyl]-[1,4'-bipiperidine]-1,1'-diium dichloride
Sinónimos: pipamperone
Peso molecular (g/mol): 448.4
Fórmula molecular: C21H32Cl2FN3O2
InChi Key: BMXXSXQVMCXGJM-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [Cl-].[Cl-].NC(=O)C1(CC[NH+](CCCC(=O)C2=CC=C(F)C=C2)CC1)[NH+]1CCCCC1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados