accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OOOOOHOOHOHOHOHHOOHHOHO

CAS RN 18916-17-1

IUPAC Nombre: 1-(4-{[4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-3-[(3,4,5-trihydroxy-6-methyloxan-2-yl)oxy]oxan-2-yl]oxy}-2,6-dihydroxyphenyl)-3-(4-hydroxyphenyl)propan-1-one
Sinónimos: 1-(4-{[4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-3-[(3,4,5-trihydroxy-6-methyloxan-2-yl)oxy]oxan-2-yl]oxy}-2,6-dihydroxyphenyl)-3-(4-hydroxyphenyl)propan-1-one
Peso molecular (g/mol): 582.56
Fórmula molecular: C27H34O14
InChi Key: CWBZAESOUBENAP-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC1OC(OC2C(O)C(O)C(CO)OC2OC2=CC(O)=C(C(=O)CCC3=CC=C(O)C=C3)C(O)=C2)C(O)C(O)C1O
Peso molecular (g/mol) 
  • (3)
  • (2)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Porcentaje de pureza 
  • (2)
  • (1)
Forma física 
  • (2)
  • (1)
Grado 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)