Learn More
Dihidrocalcona de naringina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15448349
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15448349 1 g 1 g
15458349 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15448349 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J66830.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18916-17-1
Fórmula molecular C27H34O14
Peso molecular (g/mol) 582.555
Número MDL MFCD08436145
Clave InChI CWBZAESOUBENAP-NDAHTVSZSA-N
Sinónimo 1-[4-[(2-O-(6-Deoxy-a-L-rhamnopyranosyl)-b-D-glucopyranosyl]oxy]-2,6-dihydroxyphenyl]-3-(4-hydroxyphenyl)-1-propanone
PubChem CID 126963586
Nombre IUPAC 1-[4-[(3R,4R,5S,6R)-4,5-dihidroxi-6-(hidroximetil)-3-[(3R,4R5, R,6S)-3,4,5-trihidroxi-6-metiloxan-2-il]oxoxan-2-il]oxi-2,6-dihidroxifenil]-3-(4-hidroxifenil)propan-1-ona
SMILES CC1C(C(C(C(O1)OC2C(C(C(OC2OC3=CC(=C(C(=C3)O)C(=O)CCC4=CC=C(C=C4)O)O)CO)O)O)O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Naringin dihydrochalcone
Color Blanco
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Soluble in DMSO
Formula Weight (peso de la fórmula) 582.55
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo