CAS RN 18913-84-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Nordeprenyl (>90%), TRC
CAS: 18913-84-3 Fórmula molecular: C12 H15 N Peso molecular (g/mol): 173.25 Sinónimo: N-[(1RS)-1-Methyl-2-phenylethyl]prop-2-yn-1-amine,rac-Demethylselegiline Nombre IUPAC: 1-fenil-N-prop-2-ynilpropano-2-amina SMILES: CC(Cc1ccccc1)NCC#C