Learn More
Nordeprenyl (>90%), TRC
Código de producto. 30135226
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135226 25 mg 25 miligramos
30003377 5 mg 5 miligramos
30007705 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135226 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN66800025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18913-84-3
Fórmula molecular C12 H15 N
Peso molecular (g/mol) 173.25
Sinónimo N-[(1RS)-1-Methyl-2-phenylethyl]prop-2-yn-1-amine, rac-Demethylselegiline
Nombre IUPAC 1-fenil-N-prop-2-ynilpropano-2-amina
SMILES CC(Cc1ccccc1)NCC#C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (±)-N-Desmethylselegiline
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H15N/c1-3-9-13-11(2)10-12-7-5-4-6-8-12/h1,4-8,11,13H,9-10H2,2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.1204
Porcentaje de pureza >95%