accessibility menu, dialog, popup

UserName

FFFSOONSOOFFFAg

CAS RN 189114-61-2

IUPAC Nombre: silver(1+) trifluoro[(trifluoromethanesulfonylazanidyl)sulfonyl]methane
Sinónimos: silver(1+) bistriflylimide anion
Peso molecular (g/mol): 388
Fórmula molecular: C2AgF6NO4S2
InChi Key: HSYLTRBDKXZSGS-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [Ag+].FC(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
Forma física 
  • (3)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados