Learn More
Bis(trifluorometilsulfonilo)imida de plata, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15432767
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15432767 250 mg 250 miligramos
15412767 1 g 1 g
15422767 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15432767 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 046784.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
CAS: 189114-61-2 | C2AgF6NO4S2 | 388.004 g/mol
Silver bis(trifluoromethylsulfonyl)imide is used in the extraction of C5 - C8 linear alfa olefins using its silver salt to form room temperature ionic liquids. Further, it is utilized for the separation of olefins from paraffins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 189114-61-2
Fórmula molecular C2AgF6NO4S2
Peso molecular (g/mol) 388.004
Número MDL MFCD08457644
Clave InChI HSYLTRBDKXZSGS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sliverbis trifluoromethanesulfonimide
PubChem CID 131875416
Nombre IUPAC plata;bis(trifluorometilsulfonil)azanida
SMILES C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[Ag+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Silver bis (trifluoromethylsulfonyl)imide
Punto de fusión 249°C
Color De naranja a blanco
Forma física Sólido
Cantidad 250 mg
Fórmula lineal (CF3SO2)2NAg
Número UN UN1759
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 388
Sensibilidad Light and moisture sensitive
compliance-icons
Nombre del producto
  • Silver bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Silver bis(trifluoromethylsulfonyl)imide