accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3H3COBOH3CH3CNH2O

CAS RN 188665-74-9

IUPAC Nombre: 3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzamide
Sinónimos: 3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzamide
Peso molecular (g/mol): 247.1
Fórmula molecular: C13H18BNO3
InChi Key: BPKIPHYWHVOWMS-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=CC(=C1)C(N)=O

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados