Learn More
Éster de pinacol de ácido 3-carbamoilfenilborónico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11986031 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11986031 5 g 5 g
11976031 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11986031 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 444450050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 188665-74-9
Fórmula molecular C13H18BNO3
Peso molecular (g/mol) 247.10
Número MDL MFCD05663886
Clave InChI BPKIPHYWHVOWMS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzamide, 3-aminocarbonylphenylboronic acid, pinacol ester, 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-benzamide, 3-aminocarbonylphenylboronic acid pinacol ester, benzamide, 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 3-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzamide, 2-dioxaborolan-2-yl-benzamide, bpkiphywhvowms-uhfffaoysa-n, 3-carbamoylphenylboronic acid pinacol ester
PubChem CID 2760587
Nombre IUPAC 3-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborlan-2-il)benzamida
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=CC(=C1)C(N)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Carbamoylphenylboronic acid pinacol ester
Punto de fusión 182°C to 183°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 247.1
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Carbamoylphenylboronic acid pinacol ester
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación