CAS RN 188612-53-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
5-Amino-N1-metil-1H-imidazol-1,4-dicarboxamida, Mikromol™
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2
5-Amino-N1-metil-1H-imidazol-1,4-dicarboxamida, TRC
CAS: 188612-53-5 Fórmula molecular: C6 H9 N5 O2 Peso molecular (g/mol): 183.17 Sinónimo: 5-Amino-N1-methyl-1H-Imidazole-1,4-dicarboxamide,5-Amino-N1-methyl-1H-Imidazole-1,4-dicarboxamide Nombre IUPAC: 5-amino-1-N-metilimidazol-1,4-dicarboxamida SMILES: CNC(=O)n1cnc(C(=O)N)c1N