Learn More
5-Amino-N1-metil-1H-imidazol-1,4-dicarboxamida, TRC
Código de producto. 30132997
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132997 25 mg 25 miligramos
30005628 5 mg 5 miligramos
30010313 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30132997 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA61630025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 188612-53-5
Fórmula molecular C6 H9 N5 O2
Peso molecular (g/mol) 183.17
Sinónimo 5-Amino-N1-methyl-1H-Imidazole-1,4-dicarboxamide
Nombre IUPAC 5-amino-1-N-metilimidazol-1,4-dicarboxamida
SMILES CNC(=O)n1cnc(C(=O)N)c1N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Amino-N1-methyl-1H-Imidazole-1,4-dicarboxamide
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H9N5O2/c1-9-6(13)11-2-10-3(4(11)7)5(8)12/h2H,7H2,1H3,(H2,8,12)(H,9,13)
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.0756