Learn More
5-Amino-N1-metil-1H-imidazol-1,4-dicarboxamida, Mikromol™
Código de producto. 30460405
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30460405 4 x 25 mg -
30049999 25 mg 25 miligramos
30051751 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30460405 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1480.0400254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
5-Amino-N1-metil-1H-imidazol-1,4-dicarboxamida, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Amino-N1-methyl-1H-Imidazole-1,4-dicarboxamide
CAS 188612-53-5
Nombres de analitos o componentes 5-Amino-N1-methyl-1H-Imidazole-1,4-dicarboxamide
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C6 H9 N5 O2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 5-Amino-N1-methyl-1H-Imidazole-1,4-dicarboxamide
Fórmula InChI InChI=1S/C6H9N5O2/c1-9-6(13)11-2-10-3(4(11)7)5(8)12/h2H,7H2,1H3,(H2,8,12)(H,9,13)
Tipo de solución Neat
SMILES O=C(N)C=1N=CN(C(=O)NC)C1N
Nombre IUPAC 5-amino-1-N-metilimidazol-1,4-dicarboxamida
Peso molecular (g/mol) 183.17
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.0756 g/mol