CAS RN 1886-34-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
4-Amino-5-(formamidometil)-2-metilpirimidina, TRC
CAS: 1886-34-6 Fórmula molecular: C7 H10 N4 O Peso molecular (g/mol): 166.18 Sinónimo: 2-Methyl-4-amino-5-(formylaminomethyl)pyrimidine,4-Amino-5-((formylamino)methyl)-2-methylpyrimidine,N-[(4-Amino-2-methyl-5-pyrimidinyl)methyl]formamide; Nombre IUPAC: N-[(4-amino-2-metilpirimidina-5-il)metilformamida SMILES: O=CNCC1=CN=C(N=C1N)C