Learn More
4-Amino-5-(formamidometil)-2-metilpirimidina, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Nombre del producto químico o material | 4-Amino-5-(formamidomethyl)-2-methylpyrimidine |
| Nombres de analitos o componentes | 4-Amino-5-(formamidomethyl)-2-methylpyrimidine |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H10N4O/c1-5-10-3-6(2-9-4-12)7(8)11-5/h3-4H,2H2,1H3,(H,9,12)(H2,8,10,11) |
| Tipo de solución | Neat |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Cantidad | 1 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 166.0855 |
| Porcentaje de pureza | >95% |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?