Learn More
4-Amino-5-(formamidometil)-2-metilpirimidina, TRC
Código de producto. 30012865
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012865 1 g 1 g
17952585 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30012865 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA6096751G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1886-34-6
Fórmula molecular C7 H10 N4 O
Peso molecular (g/mol) 166.18
Sinónimo 2-Methyl-4-amino-5-(formylaminomethyl)pyrimidine, 4-Amino-5-((formylamino)methyl)-2-methylpyrimidine, N-[(4-Amino-2-methyl-5-pyrimidinyl)methyl]formamide;
Nombre IUPAC N-[(4-amino-2-metilpirimidina-5-il)metilformamida
SMILES O=CNCC1=CN=C(N=C1N)C
Spezifikation
Nombre del producto químico o material 4-Amino-5-(formamidomethyl)-2-methylpyrimidine
Nombres de analitos o componentes 4-Amino-5-(formamidomethyl)-2-methylpyrimidine
Notas de grado de pureza HPLC
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula InChI InChI=1S/C7H10N4O/c1-5-10-3-6(2-9-4-12)7(8)11-5/h3-4H,2H2,1H3,(H,9,12)(H2,8,10,11)
Tipo de solución Neat
Industry Type Pharmaceutical
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.0855
Porcentaje de pureza >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.