CAS RN 188559-25-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
[R-(R* ,R*)]-3-[1-[3-[Bis(fenilmetil)amino]fenil]propil]-5,6-dihidro-4-hidroxi-6-(2-feniletil)-6-(1-propinil)-2H-piran-2-ona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
[R-(R* ,R*)]-3-[1-[3-[Bis(fenilmetil)amino]fenil]propil]-5,6-dihidro-4-hidroxi-6-(2-feniletil)-6-(1-propinil)-2H-piran-2-ona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
[R-(R* ,R*)]-3-[1-[3-[Bis(fenilmetil)amino]fenil]propil]-5,6-dihidro-4-hidroxi-6-(2-feniletil)-6-(1-propinil)-2H-piran-2-ona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.