Learn More
[R-(R* ,R*)]-3-[1-[3-[Bis(fenilmetil)amino]fenil]propil]-5,6-dihidro-4-hidroxi-6-(2-feniletil)-6-(1-propinil)-2H-piran-2-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2R)-5-[(1R)-1-[3-(dibenzylamino)phenyl]propyl]-4-hydroxy-2-(2-phenylethyl)-2-prop-1-ynyl-3H-pyran-6-one |
| CAS | 188559-25-3 |
| Fórmula molecular | C39 H39 N O3 |
| Cantidad | 1 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C39H39NO3/c1-3-24-39(25-23-30-15-8-5-9-16-30)27-36(41)37(38(42)43-39)35(4-2)33-21-14-22-34(26-33)40(28-31-17-10-6-11-18-31)29-32-19-12-7-13-20-32/h5-22,26,35,41H,4,23,25,27-29H2,1-2H3/t35-,39-/m1/s1 |
| SMILES | CC[C@@H](C1=C(O)C[C@@](CCc2ccccc2)(OC1=O)C#CC)c3cccc(c3)N(Cc4ccccc4)Cc5ccccc5 |
| Nombre IUPAC | (2R)-5-[(1R)-1-[3-(dibencilamino)fenil]propil]-4-hidroxi-2-(2-feniletil)-2-prop-1-inil-3H-piran-6-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 569.73 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 569.293 |