CAS RN 1883711-97-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
7
de
7
resultados
1
Tocris Bioscience™ AM 0902
Potent and selective TRPA1 antagonist
2
AM 0902, CVR
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
AM 0902, CVR
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
4
AM 0902, CVR
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
5
AM-0902, MedChemExpress
MedChemExpress AM-0902 is a potent, selective transient receptor potential A1 (TRPA1) antagonist with IC50s of 71 and 131 nM for rTRPA1 and hTRPA1, respectively.
6
7