Learn More
AM-0902, MedChemExpress
Código de producto. 16486897
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16486897 5 mg 5 miligramos
16425146 100 mg 100 miligramos
16414188 10 mg 10 miligramos
16410537 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16486897 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY108329
MedChemExpress AM-0902 is a potent, selective transient receptor potential A1 (TRPA1) antagonist with IC50s of 71 and 131 nM for rTRPA1 and hTRPA1, respectively.
AM-0902 is a potent, selective transient receptor potential A1 (TRPA1) antagonist with IC50s of 71 and 131 nM for rTRPA1 and hTRPA1, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material AM-0902
CAS 1883711-97-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H15ClN6O2
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 150 mg/mL (404.54 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C1N(CC2=NC(CCC3=CC=C(Cl)C=C3)=NO2)C=NC4=C1N(C)C=N4
Peso molecular (g/mol) 370.79
Formula Weight (peso de la fórmula) 370.79
Porcentaje de pureza 99.67%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation