Learn More
AM 0902, CVR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-((3-(2-(4-Chlorophenyl)ethyl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl)methyl)-1,7-dihydro-7-methyl-6H-purin-6-one |
| CAS | 1883711-97-4 |
| Fórmula molecular | C17H15ClN6O2 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | AM 0902, AMG 0902 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H15ClN6O2/c1-23-9-19-16-15(23)17(25)24(10-20-16)8-14-21-13(22-26-14)7-4-11-2-5-12(18)6-3-11/h2-3,5-6,9-10H,4,7-8H2,1H3 |
| SMILES | Cn1cnc2N=CN(Cc3onc(CCc4ccc(Cl)cc4)n3)C(=O)c12 |
| Nombre IUPAC | 1-[[3-[2-(4-clorofenil)etil]-1,2,4-oxadiazol-5-il]metil]-7-metilpurin-6-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 370.79 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 370.0945 |