CAS RN 1883563-86-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Tenofovir Bis(éster isopropílico de L-alanina) amida, TRC
CAS: 1883563-86-7 Fórmula molecular: C21H36N7O6P Peso molecular (g/mol): 513.53 Sinónimo: N,N′-[[[(1R)-2-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-1-methylethoxy]methyl]phosphinylidene]bis-L-Alanine 1,1′-Bis(1-methylethyl) Ester Nombre IUPAC: propan-2-yl (2S)-2- (2R)-1-(6-aminopurina-9-il)propan-2-il]oximetil-[[(2S)-1-oxo-1-propan-2-iloxipropan-2-il]amino]fosforil]amino SMILES: CC(C)OC(=O)[C@H](C)NP(=O)(CO[C@H](C)Cn1cnc2c(N)ncnc12)N[C@@H](C)C(=O)OC(C)C