Learn More
Tenofovir Bis(éster isopropílico de L-alanina) amida, TRC
Código de producto. 30424065
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30424065 50 mg
30422803 100 mg
30416506 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30424065 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT01856550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1883563-86-7
Fórmula molecular C21H36N7O6P
Peso molecular (g/mol) 513.53
Sinónimo N,N′-[[[(1R)-2-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-1-methylethoxy]methyl]phosphinylidene]bis-L-Alanine 1,1′-Bis(1-methylethyl) Ester
Nombre IUPAC propan-2-yl (2S)-2- (2R)-1-(6-aminopurina-9-il)propan-2-il]oximetil-[[(2S)-1-oxo-1-propan-2-iloxipropan-2-il]amino]fosforil]amino
SMILES CC(C)OC(=O)[C@H](C)NP(=O)(CO[C@H](C)Cn1cnc2c(N)ncnc12)N[C@@H](C)C(=O)OC(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tenofovir Bis(L-alanine Isopropyl Ester) Amide
Fórmula InChI InChI=1S/C21H36N7O6P/c1-12(2)33-20(29)15(6)26-35(31,27-16(7)21(30)34-13(3)4)11-32-14(5)8-28-10-25-17-18(22)23-9-24-19(17)28/h9-10,12-16H,8,11H2,1-7H3,(H2,22,23,24)(H2,26,27,31)/t14-,15+,16+/m1/s1
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 513.2465