CAS RN 1883548-85-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
Tocris Bioscience™ WAY 181187 oxalate
High affinity and selective 5-HT6 agonist
2
3