accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 18822-86-1

IUPAC Nombre: [3-carboxy-2-(octanoyloxy)propyl]trimethylazanium chloride
Sinónimos: [3-carboxy-2-(octanoyloxy)propyl]trimethylazanium chloride
Peso molecular (g/mol): 323.86
Fórmula molecular: C15H30ClNO4
InChi Key: MYMFUYYXIJGKKU-UHFFFAOYNA-N
SMILES: [Cl-].CCCCCCCC(=O)OC(CC(O)=O)C[N+](C)(C)C
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados