Learn More
Tocris Bioscience™ (±)-Octanoylcarnitine chloride
Descripción
Homolog of acetylcarnitine chloride (Cat. No. 0355). Acylcarnitines are important intermediates in lipid metabolism.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (±)-Octanoylcarnitine chloride |
| CAS | 18822-86-1 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula molecular | C15H30ClNO4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 323.86 |
| Pureza | >98% |
| Peso molecular | 323.858 |