Learn More
(±)-Cloruro de octanoilcarnitina, TRC
Código de producto. 30421626
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
30421626 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 30421626 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO2397631MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (±)-Octanoylcarnitine Chloride
CAS 18822-86-1
Fórmula molecular C15H30NO4+ • Cl-
Cantidad 1 mg
Sinónimo (3-Carboxy-2-hydroxypropyl)trimethylammonium Chloride','Octanoate (7CI), 3-Carboxy-N,N,N-trimethyl-2-[(1-oxooctyl)oxy]-1-propanaminium','Chloride (9CI), (3-carboxy-2-hydroxypropyl)trimethylammonium','Chloride','Octanoate (8CI), Octanoic Acid','Ester with (3-Carboxy-2-hydroxypropyl)trimethylammonium Chloride, Octanoyl Carnitine Hydrochloride, Octanoyl-dl-carnitine Hydrochloride, Octanoylcarnitine Chloride
Fórmula InChI InChI=1S/C15H29NO4.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-15(19)20-13(11-14(17)18)12-16(2,3)4;/h13H,5-12H2,1-4H3;1H
SMILES O=C(OC(C[N+](C)(C)C)CC(O)=O)CCCCCCC.[Cl-]
Peso molecular (g/mol) 288.403545