accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COCH3

CAS RN 18787-64-9

IUPAC Nombre: hexadecan-3-one
Sinónimos: 3-hexadecanone
Peso molecular (g/mol): 240.43
Fórmula molecular: C16H32O
InChi Key: LTMXHUUHBSCKEK-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCCCCCCCCCCCCC(=O)CC

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados