Learn More
3-Hexadecanona, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11361827
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11361827 25 g 25 g
11351827 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11361827 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L05098.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 18787-64-9 | C16H32O | 240.431 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18787-64-9
Fórmula molecular C16H32O
Peso molecular (g/mol) 240.431
Número MDL MFCD00048458
Clave InChI LTMXHUUHBSCKEK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-hexadecanone, ethyl n-tridecyl ketone, ethyl tridecyl ketone, acmc-209eqe, oo>>ue r eyie>>u 1/4 xi feminine
PubChem CID 87789
Nombre IUPAC hexadecano-3-ona
SMILES CCCCCCCCCCCCCC(=O)CC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Hexadecanone
Punto de fusión 41°C to 45°C
Punto de ebullición 140°C (2 mmHg)
Cantidad 25 g
Beilstein 1769865
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.43
Porcentaje de pureza 95%