CAS RN 18725-37-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
N,S-diacetil-L-cisteína, Mikromol™
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2
N,S-Diacetil-L-cisteína, TRC
CAS: 18725-37-6 Fórmula molecular: C7 H11 N O4 S Peso molecular (g/mol): 205.23 Sinónimo: N,S-Diacetyl-L-cysteine,Acetylcysteine Imp. D (EP) Nombre IUPAC: (2R)-2-acetamido-3-ácido acetilsulfanilpropanoico SMILES: CC(=O)N[C@@H](CSC(=O)C)C(=O)O