Learn More
N,S-Diacetil-L-cisteína, TRC
Código de producto. 17914505
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17914505 50 mg 50 miligramos
17901645 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17914505 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD31230050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18725-37-6
Fórmula molecular C7 H11 N O4 S
Peso molecular (g/mol) 205.23
Sinónimo N,S-Diacetyl-L-cysteine, Acetylcysteine Imp. D (EP)
Nombre IUPAC (2R)-2-acetamido-3-ácido acetilsulfanilpropanoico
SMILES CC(=O)N[C@@H](CSC(=O)C)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,S-Diacetyl-L-cysteine
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula InChI InChI=1S/C7H11NO4S/c1-4(9)8-6(7(11)12)3-13-5(2)10/h6H,3H2,1-2H3,(H,8,9)(H,11,12)/t6-/m0/s1
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.0409
Porcentaje de pureza >95%