Learn More
N,S-diacetil-L-cisteína, Mikromol™
Código de producto. 17963586
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17963586 100 mg 100 miligramos
17912716 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17963586 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0024.01
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
N,S-diacetil-L-cisteína
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,S-Diacetyl-L-cysteine
CAS 18725-37-6
Nombres de analitos o componentes N,S-Diacetyl-L-cysteine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C7 H11 N O4 S
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo N,S-Diacetyl-L-cysteine, Acetylcysteine Imp. D (EP), Acetylcysteine Impurity D
Fórmula InChI InChI=1S/C7H11NO4S/c1-4(9)8-6(7(11)12)3-13-5(2)10/h6H,3H2,1-2H3,(H,8,9)(H,11,12)/t6-/m0/s1
SMILES CC(=O)N[C@@H](CSC(=O)C)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido (2R)-2-acetamido-3-acetilsulfanilpropanoico
Peso molecular (g/mol) 205.23
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.0409 g/mol