CAS RN 1872428-97-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
1-[2-(4-Hidroxi-2,2,6,6-tetrametil-1-piperidinilo)etilo] Ácido Butanedioico Ester, TRC
CAS: 1872428-97-1 Fórmula molecular: C15 H27 N O5 Peso molecular (g/mol): 301.379 Nombre IUPAC: 4-[2-(4-hidroxi-2,2,6,6-tetrametilpiperidina-1-il)etoxi]-4-ácido oxobutanoico SMILES: CC1(C)CC(O)CC(C)(C)N1CCOC(=O)CCC(=O)O