Learn More
1-[2-(4-Hidroxi-2,2,6,6-tetrametil-1-piperidinilo)etilo] Ácido Butanedioico Ester, TRC
Código de producto. 30012752
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012752 100 mg 100 miligramos
30012127 10 mg 10 miligramos
30011865 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30012752 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH371430100MG
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1872428-97-1
Fórmula molecular C15 H27 N O5
Peso molecular (g/mol) 301.379
Nombre IUPAC 4-[2-(4-hidroxi-2,2,6,6-tetrametilpiperidina-1-il)etoxi]-4-ácido oxobutanoico
SMILES CC1(C)CC(O)CC(C)(C)N1CCOC(=O)CCC(=O)O
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 1-[2-(4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethyl-1-piperidinyl)ethyl] Ester Butanedioic Acid
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H27NO5/c1-14(2)9-11(17)10-15(3,4)16(14)7-8-21-13(20)6-5-12(18)19/h11,17H,5-10H2,1-4H3,(H,18,19)
Formula Weight (peso de la fórmula) 301.189
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.