CAS RN 187035-81-0
IUPAC Nombre:
ethyl 4-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylate
Sinónimos:
ethyl 4-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylate
Peso molecular (g/mol):
220.15
Fórmula molecular:
C8H7F3N2O2
InChi Key:
MXCQFZJBUCRYHU-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CCOC(=O)C1=CN=CN=C1C(F)(F)F