Learn More
4-(Trifluorometil)pirimidina-5-carboxilato de etilo, Thermo Scientific™
Código de producto. 10301420
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10301420 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10301420 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MAY00181DA
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 4-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylate
CAS 187035-81-0
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C8H7F3N2O2
Cantidad 1 g
Sinónimo ethyl 4-trifluoromethyl pyrimidine-5-carboxylate, 4-trifluoromethylpyrimidine-5-carboxylic acid ethyl ester, ethyl-4-trifluoromethyl pyrimidine-5-carboxylate
Clave InChI MXCQFZJBUCRYHU-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(=O)C1=CN=CN=C1C(F)(F)F
Nombre IUPAC 4-(trifluorometil)pirimidina-5-carboxilato de etilo
Peso molecular (g/mol) 220.151
PubChem CID 22744070
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.15
Porcentaje de pureza 95%