accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 18695-01-7

IUPAC Nombre: 4-{4,5-dihydroxy-9-methyl-3-oxo-1H,3H-naphtho[2,3-c]furan-1-yl}-3-(dimethylamino)-2,5-dihydroxy-6-oxocyclohex-1-ene-1-carboxamide
Sinónimos: 4-{4,5-dihydroxy-9-methyl-3-oxo-1H-naphtho[2,3-c]furan-1-yl}-3-(dimethylamino)-2,5-dihydroxy-6-oxocyclohex-1-ene-1-carboxamide
Peso molecular (g/mol): 442.42
Fórmula molecular: C22H22N2O8
InChi Key: DRKMHDAKULCOKQ-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CN(C)C1C(C2OC(=O)C3=C2C(C)=C2C=CC=C(O)C2=C3O)C(O)C(=O)C(C(N)=O)=C1O
Peso molecular (g/mol) 
  • (1)
  • (6)
Cantidad 
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
Porcentaje de pureza 
  • (1)
Forma física 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (1)
  • (6)
  • (1)
  • (6)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)