Learn More
a-Apo-oxitetraciclina (~90%), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Alpha-apo-oxytetracycline |
| CAS | 18695-01-7 |
| Fórmula molecular | C22 H22 N2 O8 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | (3S,4S,5S)-4-[(1R)-4,5-dihydroxy-9-methyl-3-oxo-1,3-dihydronaphtho[2,3-c]furan-1-yl]-3-(dimethylamino)-2,5-dihydroxy-6-oxocyclohex-1-enecarboxamide, Alpha-apo-oxytetracycline, Oxytetracycline Hydrochloride Imp. D (EP) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H22N2O8/c1-7-8-5-4-6-9(25)11(8)16(26)12-10(7)20(32-22(12)31)13-15(24(2)3)17(27)14(21(23)30)19(29)18(13)28/h4-6,13,15,18,20,25-28H,1-3H3,(H2,23,30)/t13-,15-,18-,20-/m0/s1 |
| SMILES | CN(C)[C@H]1[C@@H]([C@H](O)C(=O)C(=C1O)C(=O)N)[C@H]2OC(=O)c3c(O)c4c(O)cccc4c(C)c23 |
| Nombre IUPAC | (3S,4S,5S)-4-[(1R)-4,5-dihidroxi-9-metil-3-oxo-1H-benzo[f][2]benzofuran-1-il]-3-(dimetilamino)-2,5-dihidroxi-6-oxociclohexeno-1-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 442.42 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 442.1376 |