Learn More
Thermo Scientific Chemicals α-Apo-oxitetraciclina, puede utilizarse como patrón secundario
Código de producto. 10073270 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10073270 100 mg Frasco de vidrio 100 miligramos
1 options
Código de producto. 10073270 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 257721000
Solicitar formato a granel o personalizado
La alfa-apo-oxitetraciclina, n.º de CAS 18695-01-7, se considera un metabolito formado por oxitetraciclina, un miembro de la familia de la tetraciclina, y muestra la actividad antibiótica.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Información general
• La alfa-apo-oxitetraciclina es un producto de degradación de la oxitetraciclina.Cuando se produce esta degradación, se generan dos isómeros, β- y α - apo-oxitetraciclina
Aplicaciones
• El compuesto de alfa-apo-oxitetraciclina presenta actividad antibiótica
• Favorece la inhibición del crecimiento de bacterias de lodos aerobios, pseudomonas, agrobacterium, moraxella, bacillus, así como de cepas de E. coli resistentes a tetraciclina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material α-Apo-oxytetracycline
Nombre de nota (can be used as secondary standard)
CAS 18695-01-7
Punto de fusión 200.0°C
Color Caqui
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 80% min. (as is,calculated)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C22H22N2O8
Número MDL MFCD00062827
Cantidad 100 mg
Índice Merck 10, 6846
Rotación específica − 64.00
Sinónimo beta-apo-oxytetracycline, alpha-apo-oxytetracycline, alpha-apooxytetracycline, alpha-apoterramycin, beta-apo oxytetracycline, 2z-2-amino hydroxy methylidene-5-4,5-dihydroxy-9-methyl-3-oxo-1h-benzo f 2 benzofuran-1-yl-4-dimethylamino-6-hydroxycyclohexane-1,3-dione, 4-1,3-dihydro-4,5-dihydroxy-9-methyl-3-oxonaphtho 2,3-c furan-1-yl-3-dimethylamino-2,5-dihydroxy-6-oxo-1-cyclohexene-1-carboxamide, 4-4,5-dihydroxy-9-methyl-3-oxo-1,3-dihydronaphtho 2,3-c furan-1-yl-3-dimethylamino-2,5-dihydroxy-6-oxocyclohex-1-ene-1-carboxamide, 4-4,5-dihydroxy-9-methyl-3-oxohydrobenzo f isobenzofuranyl-3-dimethylamino-2,5-dihydroxy-6-oxocyclohex-1-enecarboxamide, 4-4,5-dihydroxy-9-methyl-3-oxo-1h-naphtho 2,3-c furan-1-yl-3-dimethylamino-2,5-dihydroxy-6-oxocyclohex-1-ene-1-carboxamide
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alkaline solution and ammonia
Clave InChI DRKMHDAKULCOKQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=C2C(OC(=O)C2=C(C3=C1C=CC=C3O)O)C4C(C(=C(C(=O)C4O)C(=O)N)O)N(C)C
Nombre IUPAC 4-(4,5-dihidroxi-9-metil-3-oxo-1H-benzo[f][2]benzofuran-1-il)-3-(dimetilamino)-2,5-dihidroxi-6-oxociclohexeno-1-carboxamida
Peso molecular (g/mol) 442.39
PubChem CID 54710410
Formula Weight (peso de la fórmula) 442.39
Porcentaje de pureza ≥97.0% (on anhydrous substance), ≥80 wt% (as is, calculated)(HPLC)
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • alfa-Apo-oxytetracycline
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H361d-Se sospecha que daña al feto.