accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CHNONH3CSN

CAS RN 18691-97-9

IUPAC Nombre: 1-(1,3-benzothiazol-2-yl)-1,3-dimethylurea
Sinónimos: methabenzthiazuron
Peso molecular (g/mol): 221.28
Fórmula molecular: C10H11N3OS
InChi Key: RRVIAQKBTUQODI-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CNC(=O)N(C)C1=NC2=CC=CC=C2S1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados