Learn More
Metabenztiazurón, TRC
Código de producto. 30133094
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133094 5 g 5 g
17924565 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30133094 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2588805G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18691-97-9
Fórmula molecular C10 H11 N3 O S
Peso molecular (g/mol) 221.28
Sinónimo Urea, 1-(2-benzothiazolyl)-1,3-dimethyl- (8CI), N-2-Benzothiazolyl-N,N'-dimethylurea, 1,3-Dimethyl-3-(2-benzothiazolyl)urea, 1-(2-Benzothiazolyl)-1,3-dimethylurea, 5633, BAY 5653, Bayer 5653, Bayer 74283, Metabenzthiazuron, Methabenzthiazuron, Methbenzthiazuron, Methibenzuron, Preparation 5633, Tribunil
Nombre IUPAC 1-(1,3-benzotiazol-2-il)-1,3-dimetilurea
SMILES CNC(=O)N(C)c1nc2ccccc2s1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methabenzthiazuron
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H11N3OS/c1-11-9(14)13(2)10-12-7-5-3-4-6-8(7)15-10/h3-6H,1-2H3,(H,11,14)
Formula Weight (peso de la fórmula) 221.0623