CAS RN 1869075-89-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Bendamustina D-Mannitol Éster, TRC
CAS: 1869075-89-7 Fórmula molecular: C22 H33 Cl2 N3 O7 Peso molecular (g/mol): 522.42 Sinónimo: Mannitol-1-yl 4-[5-[bis(2-chloroethyl)amino]-1-methyl-1H-benzimidazol-2-yl]butanoate,[(2R,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexyl] 4-[5-[bis(2-chloroethyl)amino]-1-methyl-benzimidazol-2-yl]butanoate Nombre IUPAC: [(2R,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil] 4-[5-[bis(2-cloroetil)amino]-1-metilbenzimidazol-2-il] butanoato SMILES: Cn1c(CCCC(=O)OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO)nc2cc(ccc12)N(CCCl)CCCl