Learn More
Bendamustina D-Mannitol Éster, TRC
Código de producto. 30134940
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134940 50 mg 50 miligramos
30007651 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30134940 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB13253550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1869075-89-7
Fórmula molecular C22 H33 Cl2 N3 O7
Peso molecular (g/mol) 522.42
Sinónimo Mannitol-1-yl 4-[5-[bis(2-chloroethyl)amino]-1-methyl-1H-benzimidazol-2-yl]butanoate, [(2R,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexyl] 4-[5-[bis(2-chloroethyl)amino]-1-methyl-benzimidazol-2-yl]butanoate
Nombre IUPAC [(2R,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil] 4-[5-[bis(2-cloroetil)amino]-1-metilbenzimidazol-2-il] butanoato
SMILES Cn1c(CCCC(=O)OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO)nc2cc(ccc12)N(CCCl)CCCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bendamustine D-Mannitol ester
Nombres de analitos o componentes Bendamustine D-Mannitol ester
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula InChI InChI=1S/C22H33Cl2N3O7/c1-26-16-6-5-14(27(9-7-23)10-8-24)11-15(16)25-19(26)3-2-4-20(31)34-13-18(30)22(33)21(32)17(29)12-28/h5-6,11,17-18,21-22,28-30,32-33H,2-4,7-10,12-13H2,1H3/t17-,18-,21-,22-/m1/s1
Tipo de solución Neat
Industry Type Forensics
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 521.1696