accessibility menu, dialog, popup

UserName

HClH3CONHNFONOHO

CAS RN 186826-86-8

IUPAC Nombre: hydrogen 1-cyclopropyl-6-fluoro-8-methoxy-7-{octahydro-1H-pyrrolo[3,4-b]pyridin-6-yl}-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid chloride
Sinónimos: hydrogen moxifloxacin chloride
Peso molecular (g/mol): 437.9
Fórmula molecular: C21H25ClFN3O4
InChi Key: IDIIJJHBXUESQI-UHFFFAOYNA-N
SMILES: [H+].[Cl-].COC1=C2N(C=C(C(O)=O)C(=O)C2=CC(F)=C1N1CC2CCCNC2C1)C1CC1
Peso molecular (g/mol) 
  • (8)
  • (2)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Porcentaje de pureza 
  • (1)
  • (1)
  • (3)
Color 
  • (4)
Grado 
  • (1)
  • (3)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (3)
  • (8)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (4)
  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)