Learn More
Moxifloxacin Hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16474067
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
16474067 50 mg 50 miligramos
16437916 100 mg 100 miligramos
16401946 500 mg 500 miligramos
3 options
Código de producto. 16474067
Marca: Medchem Express HY66011
MedChemExpress Moxifloxacin Hydrochloride (BAY 12-8039) is an oral 8-methoxyquinolone antimicrobial for use in the treatment of acute bacterial sinusitis, acute bacterial exacerbations of chronic bronchitis, and community-acquired pneumonia.
Moxifloxacin Hydrochloride (BAY 12-8039) is an oral 8-methoxyquinolone antimicrobial for use in the treatment of acute bacterial sinusitis, acute bacterial exacerbations of chronic bronchitis, and community-acquired pneumonia.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Moxifloxacin Hydrochloride
Forma física Solid
CAS 186826-86-8
Color Yellow
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H25ClFN3O4
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo BAY 12-8039
Información de solubilidad DMSO : ≥ 31 mg/mL (70.79 mM) ∣H2O : 16.67 mg/mL (38.07 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CN(C2CC2)C3=C(C=C(F)C(N(C4)C[C@]5([H])[C@@]4([H])CCCN5)=C3OC)C1=O)O.Cl
Peso molecular (g/mol) 437.89
Formula Weight (peso de la fórmula) 437.89
Porcentaje de pureza 99.51%